Läs mer
Taurin, 99,6 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473381 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473381 10 g 10g
11483381 100 g 100g
11493381 500 g 500g
11403391 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11473381 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210300310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    327.16 SEK / 10g
    Save 16.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 107-35-7
Molekylformel C2H7NO3S
Molekylvikt (g/mol) 125.14
MDL-nummer MFCD00008197
InChI-nyckel XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium chloride, tetrabutyl ammonium chloride, tetra-n-butylammonium chloride, tbac, tetrabutylazanium chloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tetrabutylammoniumchloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1, n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride
PubChem CID 70681
ChEBI CHEBI:51988
IUPAC-namn 2-aminoetan-1-sulfonsyra
LEDER NCCS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Taurine
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 125.15
Procent renhet 0.996
Fysisk form Kristallint pulver