Läs mer
Taurin, 99 %
Produktkod. p-3346554
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429573 100 g 100g
11439573 500 g 500g
11449573 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429573 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12403.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 107-35-7 | C2H7NO3S | 125,14 g/mol
Taurin spelar en viktig roll för kardiovaskulär funktion, skelettmuskelfunktion, näthinnan och centrala nervsystemet. Det fungerar som en antioxidant samt skyddar mot toxiciteten av olika ämnen som bly och kadmium. Det används också i kontaktlinslösning och en ingrediens i många energidrycker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Taurin spelar en viktig roll i kardiovaskulär funktion, skelettmuskelfunktion, näthinnan och det centrala nervsystemet. Det fungerar som en antioxidant samt skyddar mot toxiciteten av olika ämnen som bly och kadmium. Det används också i kontaktlinslösning och en ingrediens i många energidrycker.
Löslighet
Löslig i vatten och dimetylsulfoxid. Olösligt i absolut etanol och dietyleter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-35-7
Molekylformel C2H7NO3S
Molekylvikt (g/mol) 125.14
MDL-nummer MFCD00008197
InChI-nyckel XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
IUPAC-namn 2-aminoetansulfonsyra
LEDER NCCS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Taurine
Smältpunkt >300°C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 100 g
Beilstein 1751215
Löslighetsinformation Soluble in water and dimethyl sulfoxide. Insoluble in absolute ethanol and diethyl ether.
Formel vikt 125.15
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.