Läs mer
Taurine, 99+%, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10614932 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10614932 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10614932 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0300/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 107-35-7
Smältpunkt 300°C
Färg White
pH 5
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C2H7NO3S
MDL-nummer MFCD00008197
Kvantitet 500 g
Synonym taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
InChI-nyckel XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
LEDER NCCS(O)(=O)=O
IUPAC-namn 2-aminoethanesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 125.14
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
Formel vikt 125.14g/mol
Fysisk form Powder