Läs mer
Taurin, 99 %
Beskrivning
Taurin spelar en viktig roll för kardiovaskulär funktion, skelettmuskelfunktion, näthinnan och centrala nervsystemet. Det fungerar som en antioxidant samt skyddar mot toxiciteten av olika ämnen som bly och kadmium. Det används också i kontaktlinslösning och en ingrediens i många energidrycker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Taurin spelar en viktig roll i kardiovaskulär funktion, skelettmuskelfunktion, näthinnan och det centrala nervsystemet. Det fungerar som en antioxidant samt skyddar mot toxiciteten av olika ämnen som bly och kadmium. Det används också i kontaktlinslösning och en ingrediens i många energidrycker.
Löslighet
Löslig i vatten och dimetylsulfoxid. Olösligt i absolut etanol och dietyleter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taurine |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1751215 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten och dimetylsulfoxid. Olöslig i absolut etanol och dietyleter. |
| Formel vikt | 125.15 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.