Läs mer
Taurine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taurine-d4 |
| CAS | 342611-14-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C2 2H4 H3 N O3 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Ethane-1,1,2,2-d4-sulfonic acid','2-amino- (9CI), 2-Aminoethane-d4-sulfonic acid, 2-Aminoethane-1,1,2,2-d4-sulfonic acid, Taurine-d4, Taurine-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.17 |
| Visa mer |