Läs mer
Taurine, MedChemExpress
Description
Taurine, a sulphur-containing amino acid and an organic osmolyte involved in cell volume regulation, provides a substrate for the formation of bile salts, and plays a role in the modulation of intracellular free calcium concentration. Taurine has the ability to activate autophagy in adipocytes.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Taurine |
| CAS | 107-35-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C2H7NO3S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Aminoethanesulfonic acid |
| Löslighetsinformation | H2O : 25 mg/mL (199.76 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.99 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NCCS(=O)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.15 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?