Läs mer
Taurine, Mikromol™
Produktkod. 17967084
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17967084 250 mg
1 options
Produktkod. 17967084 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1395.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Taurin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Taurine
CAS 107-35-7
Analyt- eller komponentnamn Taurine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H7 N O3 S
Synonym 2-Aminoethanesulfonic Acid, Taurine (8CI), 2-Aminoethanesulfonic acid, 1-Aminoethane-2-sulfonic acid, 2-Aminoethane-1-sulfonic acid, 2-Aminoethylsulfonic acid, 2-Sulfoethylamine, NSC 32428, O-Due, Taufon, Taukard, Tauphon, Tauramin, β-Aminoethylsulfonic acid
InChI formel InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
LEDER NCCS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-aminoetansulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 125.15
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 125,0147 g/mol