Läs mer
Taurin, TRC
Produktkod. 17919434
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17919434 10 mg
17918984 10 g
17917624 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17919434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT00785010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-35-7
Molekylformel C2 H7 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 125.15
Synonym 2-Aminoethanesulfonic Acid, Taurine (8CI), 2-Aminoethanesulfonic acid, 1-Aminoethane-2-sulfonic acid, 2-Aminoethane-1-sulfonic acid, 2-Aminoethylsulfonic acid, 2-Sulfoethylamine, NSC 32428, O-Due, Taufon, Taukard, Tauphon, Tauramin, β-Aminoethylsulfonic acid
IUPAC-namn 2-aminoetansulfonsyra
LEDER NCCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Taurine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
Formel vikt 125.0147
Procent renhet >95%