Läs mer
Taurochenodeoxycholic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taurochenodeoxycholic Acid Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22-,24+,25+,26-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 521.2787 |
| Procent renhet | >95% |