Läs mer
Taurocholsyra natriumsalt,≥ 97 %, praktiskt betyg, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496332 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496332 25 g 25g
11406342 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496332 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210293025
Kemiska identifierare
CAS 145-42-6
Molekylformel C26H44NNaO7S
Molekylvikt (g/mol) 537.688
InChI-nyckel JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
Synonym sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
PubChem CID 131632374
IUPAC-namn natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7, 8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoyl]amino]etansulfonat
LEDER CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Taurocholic acid sodium salt
Färg Brun-Gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Formel vikt 537.7
Procent renhet ≥97%
Kvalitet Praktisk