Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Taurocholsyra, natriumsalthydrat, 98%
Produktkod. 10617012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10617012 5 g Glasflaska 5g
10701701 1 g Glasflaska 1g
10629453 25 g Glasflaska 25g
11995541 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10617012 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 230370050
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Taurokholsyra, natriumsalthydrat, CAS # 312693-83-7, även känd som natriumtaurokolahydrat, är en gallsyra-taurinkonjugerade form i levern med tvättmedel. | CAS: 345909-26-4 | C26H44NNaO7S | 537,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Taurocholsyra, natriumsalthydrat är ett anjoniskt gallsyratvättmedel syntetiserat från kolsyra
  • Denna förening uppvisar en koleretisk aktivitet som främjar utsöndringen av galla från levern
Användningsområden
  • Taurocholsyra används vid emulgering av lipider/fetter
  • Det används för proteinsolubilisering och vid framställning av matsmältningsenzymer för forskningsapplikationer
  • Det kan användas för att bestämma konjugerade och okonjugerade gallsalter i serum och jejunalvätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 345909-26-4
Molekylformel C26H44NNaO7S
Molekylvikt (g/mol) 537.69
MDL-nummer MFCD00150819
InChI-nyckel JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
Synonym Sodium taurocholate hydrate
PubChem CID 23687511
LEDER [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifications
Kemiskt namn eller material Taurocholic acid, sodium salt hydrate
Färg Odesignat
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 98%
Specifik rotation +20,0° till +25,8° (20 °C, 589 nm) (c=3, vatten)
Vatten Max 7%.
IUPAC-namn natrium 2-[(4R)-4-[(lR,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxi-9a,lla-dimetyl-hexadekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantrenan-amido]-etan-amido]-etan-1-yl-fen
Formel vikt 537.7
Procent renhet ≥97,5 % (TLC)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Taurocholic acid, sodium salt hydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: TAUROCHOLIC ACID, SODIUMSALT HYDRATE, Ethanesulfonic acid, 2-[[(3.alpha., 5.beta., 7.alpha., 12.alph
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.