Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Taurocholsyra, natriumsalthydrat, 98%
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Taurocholsyra, natriumsalthydrat är ett anjoniskt gallsyratvättmedel syntetiserat från kolsyra
- Denna förening uppvisar en koleretisk aktivitet som främjar utsöndringen av galla från levern
Användningsområden
- Taurocholsyra används vid emulgering av lipider/fetter
- Det används för proteinsolubilisering och vid framställning av matsmältningsenzymer för forskningsapplikationer
- Det kan användas för att bestämma konjugerade och okonjugerade gallsalter i serum och jejunalvätska
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taurocholic acid, sodium salt hydrate |
| Färg | Odesignat |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Förpackning | Glasflaska |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Specifik rotation | +20,0° till +25,8° (20 °C, 589 nm) (c=3, vatten) |
| Vatten | Max 7%. |
| IUPAC-namn | natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9, 11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoyl]amino]etansulfonat;hydrat |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Taurocholic acid, sodium salt hydrate
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanesulfonic acid,2- [[(3.alpha., 5.beta., 7.alpha., 12.alpha.)- 3, 7, 12-trihydroxy-24-oxocholan
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.