Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Taurocholsyra, natriumsalthydrat, 98%
Produktkod. p-194934 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10701701 1 g Glasflaska 1g
10617012 5 g Glasflaska 5g
10629453 25 g Glasflaska 25g
11995541 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10701701 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 230370010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Taurocholic acid, sodium salt hydrate, CAS # 312693-83-7, also known as sodium taurocholate hydrate, is a bile acid taurine conjugate form in the liver with detergent capabilities. | CAS: 345909-26-4 | C26H44NNaO7S | 537.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Taurocholsyra, natriumsalthydrat är ett anjoniskt gallsyratvättmedel syntetiserat från kolsyra
  • Denna förening uppvisar en koleretisk aktivitet som främjar utsöndringen av galla från levern
Användningsområden
  • Taurocholsyra används vid emulgering av lipider/fetter
  • Det används för proteinsolubilisering och vid framställning av matsmältningsenzymer för forskningsapplikationer
  • Det kan användas för att bestämma konjugerade och okonjugerade gallsalter i serum och jejunalvätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 345909-26-4
Molekylformel C26H44NNaO7S
Molekylvikt (g/mol) 537.69
MDL-nummer MFCD00150819
InChI-nyckel JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
Synonym Sodium taurocholate hydrate
PubChem CID 23687511
LEDER [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Taurocholic acid, sodium salt hydrate
Färg Odesignat
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 98%
Specifik rotation +20.0° to +25.8° (20°C, 589nm) (c=3, water)
Vatten 7% max.
IUPAC-namn natrium 2-[(4R)-4-[(lR,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxi-9a,lla-dimetyl-hexadekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantrenan-amido]-etan-amido]-etan-1-yl-fen
Formel vikt 537.7
Procent renhet ≥97.5% (TLC)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.