Läs mer
Taurocholsyra natriumsalthydrat, TRC
Produktkod. 30417926
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30417926 1 g
1 options
Produktkod. 30417926 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT0088511G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Taurocholic Acid Sodium Salt Hydrate
CAS 345909-26-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C26 H44 N O7 S . Na . 2 H2 O
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C26H45NO7S.Na.2H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t15-,16?,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;;/m1.../s1
LEDER O.O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC-namn natrium; 2-[[(4R)-4-[(3R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoyl]amino]etansulfonat; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 573.72
Formel vikt 573.2947