Beskrivning
Biokemiska effekter:
- Icke-sulfaterat gallsalt
- Fysiologiskt transportsubstrat för gallsaltexportpumpen/systern till Pgp (BSEP/spgp)
- Na(+)/taurocholat-samtransportör (NTCP)
- MRP3 in i den karnalikulära levern
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 145-42-6 |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 230°C (decomposition)(literature) |
| pH | 6 at 7.5 (1% aq. soln.) |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | C26H44NNaO7S |
| Synonym | sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (100mg/mL). |
| InChI-nyckel | JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M |
| LEDER | CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+] |
| Visa mer |