missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Taurocholic Acid, TRC

Produktkod. 17958294
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17958294 100 mg
17907254 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17958294 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT008145100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 81-24-3
Molekylformel C26 H45 N O7 S
Molekylvikt (g/mol) 515.7
Synonym 2-[[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]ethanesulfonic Acid;' '¡3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic Acid-24-taurine, Cholaic Acid, Cholic Acid Taurine Conjugate, Cholyltaurine, N-Choloyltaurine, NSC 25505;
IUPAC-namn 2-((R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanamido)ethane-1-sulfonic acid
LEDER O=S(O)(CCNC(CC[C@@H](C)[C@]1([H])[C@]2(C)[C@](CC1)([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H]2O)=O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Taurocholic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H45NO7S/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34)/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-/m1/s1
Formel vikt 515.29
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.