Läs mer
Taurodeoxicholsyra, natriumsalthydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10716822 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10716822 1 g Glasflaska 1g
10011751 5 g Glasflaska 5g
10530034 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10716822 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 336840010
Request Bulk or Custom Format
Edge
Taurodeoxicholsyra, natriumsalthydrat, 97 %, CAS # 207737-97-1, även känd som natriumtaurodeoxylat, är ett gallsyrat taurinkonjugat av deoxicholsyra och fungerar som ett rengöringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Taurodeoxicholsyra, natriumsalthydrat, är en gallsyra som härrör från deoxicholsyra
•Det är också en konjugerad syra av ett taurodeoxicholat med detergentaktivitet• Det bildas i levern genom att konjugera deoxycholat med en tauringrupp, vanligtvis i form av ett natriumsalt
Användningsområden
•Taurodeoxicholsyra, natriumsalthydrat har studerats för att bedöma adsorptionen av gallsyror och salter i vegetabilisk fibrös vävnad
•Det har använts som ett anjoniskt tvättmedel som är viktigt för proteinsolubilisering
•Denna förening visar kolagogue och koleretiska aktiviteter
•Det har också använts för att utforska en metodik för att bestämma konjugerade och okonjugerade gallsalter både i serum och jejunalvätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207737-97-1
Molekylformel C26H44NNaO6S
Molekylvikt (g/mol) 521.69
MDL-nummer MFCD00149238
InChI-nyckel YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
Synonym Sodium taurodeoxylate
PubChem CID 23702150
IUPAC-namn natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11, 12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoyl]amino]etansulfonat;hydrat
LEDER [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Färg Vitt
Namnnotering 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Specifik rotation +34.5° to +36.5° (20°C, 589nm) (c=2.5, water) (calculated on dry substance)
Vatten 7.0% max. (K.F.)
Formel vikt 521.69
Procent renhet ≥96.0%, 1.0% max. taurine, 1.0% max. sodium taurocholate, 1.0% max. sodium deocycholate (TLC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.