Läs mer
Taurodeoxycholic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taurodeoxycholic Acid Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 521.2787 |
| Procent renhet | >95% |