Läs mer
Taurohyodeoxycholic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taurohyodeoxycholic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H45NO6S/c1-16(4-7-24(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-18-15-23(29)22-14-17(28)8-10-26(22,3)21(18)9-11-25(19,20)2/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33)/t16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,23+,25-,26-/m1/s1 |
| Formel vikt | 499.2968 |
| Procent renhet | >95% |