missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Taurolithocholic Acid-d5 Sodium Salt (Major), TRC

Produktkod. 30417637
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417637 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30417637 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT00910210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Taurolithocholic Acid-d5 Sodium Salt
CAS 1265476-97-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C26H39D5NNaO5S
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-[[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,3,4,4-d5]amino]ethanesulfonic acid sodium salt, Taurolithocholic acid-d5 sodium salt, Taurolithocholic acid D5 sodium salt (3α-hydroxy-5β-cholane-2,2,3,4,4-D5), 2-[[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxo-2,2,3,4,4-d5-cholan-24-yl]amino]ethanesulfonic acid sodium salt, 3α-Hydroxy-2,2,3,4,4-d5-5β-cholanoyltaurine sodium, 3α-Hydroxy-N-(2-sulfoethyl)-5β-cholan-24-amide-2,2,3,4,4-d5 sodium salt, Lithocholyltaurine-d5 sodium
InChI formel InChI=1S/C26H45NO5S.Na/c1-17(4-9-24(29)27-14-15-33(30,31)32)21-7-8-22-20-6-5-18-16-19(28)10-12-25(18,2)23(20)11-13-26(21,22)3;/h17-23,28H,4-16H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31,32);/q;+1/p-1/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,25+,26-;/m1./s1/i10D2,16D2,19D;
LEDER [Na+].[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC[C@@H]2C([2H])([2H])[C@]1([2H])O)[C@H](C)CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-2,2,3,4,4-pentadeuterio-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 510.72
Formel vikt 510.3152
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.