missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tauromustine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tauromustine |
| CAS | 85977-49-7 |
| Molekylformel | C7 H15 Cl N4 O4 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15ClN4O4S/c1-11(2)17(15,16)6-4-9-7(13)12(10-14)5-3-8/h3-6H2,1-2H3,(H,9,13) |
| LEDER | CN(C)S(CCNC(N(N=O)CCCl)=O)(=O)=O |
| IUPAC-namn | 2-[[[(2-Chloroethyl)nitrosoamino]carbonyl]amino]-N,N-dimethylethanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.736 |
| Formel vikt | 286.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?