Läs mer
Tauroursodeoxycholate sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Tauroursodeoxycholate (Tauroursodeoxycholic acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tauroursodeoxycholate sodium |
| CAS | 35807-85-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H44NNaO6S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Tauroursodeoxycholic acid sodiumTUDCA sodiumUR 906 sodium |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (191.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (191.68 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@H](CCC(NCCS(=O)(O[Na])=O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C |
| Molekylvikt (g/mol) | 521.69 |
| Visa mer |