Läs mer
Taurultam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taurultam |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2O2S/c6-8(7)2-1-4-3-5-8/h4-5H,1-3H2 |
| Formel vikt | 136.0306 |
| Procent renhet | >95% |