Läs mer
Tautomycin, MedChemExpress
Kvantitet:
25 μg
Beskrivning
Tautomycin, an antifungal antibiotic isolated from the bacterium Streptomyces verticillatus, is a potent and specific inhibitor of protein phosphatases 1 and 2A and induces contraction of smooth muscle under Ca2+-free conditions, with Kiapp values of 0.16 nM and 0.4 nM for PP1 and PP2A, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tautomycin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 109946-35-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 μg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C41H66O13 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| LEDER | C[C@@H]([C@]([C@H](CC1)C)([H])O[C@@]1(CC[C@H]2C)O[C@H]2CC[C@H](C)C(C)=O)CC[C@H](O)[C@H](C)C(C[C@@H](O)[C@H](OC)[C@@H](C(C)C)OC(C[C@H](C(C(O3)=O)=C(C3=O)C)O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 766.96 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.