Läs mer
Tavaborole, MedChemExpress
Beskrivning
Tavaborole (AN-2690) is an antifungal agent with activity against Trichophyton species, in a topical solution formulation for the potential treatment of onychomycosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tavaborole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 174671-46-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 200 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C7H6BFO2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | AN-2690 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (658.20 mM) |
| Visa mer |