missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tavaborole, MedChemExpress

Produktkod. p-200099294
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16491006

Brand: Medchem Express HY10980

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tavaborole (AN-2690) is an antifungal agent with activity against Trichophyton species, in a topical solution formulation for the potential treatment of onychomycosis.

Tavaborole (AN-2690) is an antifungal agent with activity against Trichophyton species, in a topical solution formulation for the potential treatment of onychomycosis.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tavaborole
Fysisk form Solid
CAS 174671-46-6
Färg White
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H6BFO2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym AN-2690
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (658.20 mM)
LEDER OB1OCC2=CC(F)=CC=C21
Molekylvikt (g/mol) 151.93
Formel vikt 151.93
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.