Läs mer
Tavaborole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tavaborole |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BFO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3,10H,4H2 |
| Formel vikt | 152.0445 |