Läs mer
Tavilermide, MedChemExpress
Beskrivning
Tavilermide is a selective, partial agonist of TrkA, or a nerve growth factor (NGF) mimetic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tavilermide |
| CAS | 263251-78-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H32N6O11 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | MIM-D3 |
| Löslighetsinformation | NH4OH : 50 mg/mL (86.13 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NH4OH) ∣H2O : 2 mg/mL (3.45 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)CC[C@H](N1)C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@H](C(NCC(O)=O)=O)CCOC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2C1=O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 580.54 |
| Visa mer |