Läs mer
BD Taxo™ Differentieringsskivor: Antibiotikum - Hippurat
Kvantitet:
1 förpackning
10 Pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 500
Beskrivning
- Organismer reagerar med kemiska ämnen impregnerade på skivor vilket resulterar i positiva eller negativa reaktioner
- Kombination av positiv och negativ reaktion hjälper till att identifiera organismen
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | Hippurat |
| Innehåll och lagring | -20 °C till +8 °C |
| Förpackningstyp | Skiva |
| Kvantitet | 1 förpackning |
För in vitro diagnostisk användning. Följ etablerade laboratorieprocedurer vid hantering och kassering av smittsamt material.