missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tazanolast, MedChemExpress

Produktkod. 16490909
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490909 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16490909 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101810

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tazanolast is a selective mast-cell-stabilizing drug, on ozone-induced airway hyperresponsiveness in guinea pigs.

Tazanolast is a selective mast-cell-stabilizing drug, on ozone-induced airway hyperresponsiveness in guinea pigs.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tazanolast
Fysisk form Solid
CAS 82989-25-1
Färg White
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H15N5O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym TO 188 Tazalest Tazanol
LEDER O=C(OCCCC)C(NC1=CC=CC(C2=NN=NN2)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 289.29
Formel vikt 289.29
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.