missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tazarotene Sulfone, TRC

Produktkod. 30138465
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138465 10 mg
30136470 100 mg
30005124 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT01008010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1262228-27-2
Molekylformel C21H21NO4S
Molekylvikt (g/mol) 383.46
Synonym Ethyl 6-((4,4-dimethyl-1,1-dioxidothiochroman-6-yl)ethynyl)nicotinate, Ethyl Ester 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1,1-dioxido-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic Acid, Tazarotene Sulphone;
LEDER CCOC(=O)c1ccc(nc1)C#Cc2ccc3c(c2)C(C)(C)CCS3(=O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tazarotene Sulfone
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H21NO4S/c1-4-26-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-27(19,24)25/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.