Läs mer
Tazarotene Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tazarotene Sulfoxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO3S/c1-4-25-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-26(19)24/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 367.1242 |
| Procent renhet | >95% |