Läs mer
Tazarotene Thiochromane Dimer, TRC
Produktkod. 30009601
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009601 100 mg
30009216 25 mg
30008141 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009601 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT010055100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1010805-73-8
Molekylformel C26 H26 S2
Molekylvikt (g/mol) 402.6146
Synonym 6,6'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bis[3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran
IUPAC-namn 6-[4-(4,4-dimetyl-2,3-dihydrotiochromen-6-yl)buta-1,3-diynyl]-4,4-dimetyl-2,3-dihydrotiokromen
LEDER CC1(C)CCSc2ccc(cc12)C#CC#Cc3ccc4SCCC(C)(C)c4c3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tazarotene Thiochromane Dimer
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H26S2/c1-25(2)13-15-27-23-11-9-19(17-21(23)25)7-5-6-8-20-10-12-24-22(18-20)26(3,4)14-16-28-24/h9-12,17-18H,13-16H2,1-4H3
Formel vikt 402.1476