Läs mer
Tazaroten, TRC
Produktkod. 17962005
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962005 50 mg
17961795 10 mg
17993565 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17962005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT01005050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118292-40-3
Molekylformel C21 H21 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 351.46
Synonym Tazarotene, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[2-(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-, ethyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-, ethyl ester (9CI), 2H-1-Benzothiopyran, 3-pyridinecarboxylic acid deriv., AGN 190168, Acnitaz, Tazarotene, Tazorac, Zorac
IUPAC-namn etyl 6-[2-(4,4-dimetyl-2,3-dihydrotiochromen-6-yl)etynyl]pyridin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)c1ccc(nc1)C#Cc2ccc3SCCC(C)(C)c3c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tazarotene
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3
Formel vikt 351.1293