Läs mer
Tazarotenic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tazarotenic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO2S/c1-20(2)10-11-24-18-9-5-14(12-17(18)20)4-7-16-8-6-15(13-21-16)19(22)23-3/h5-6,8-9,12-13H,10-11H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 337.1136 |