missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tazarotenic Acid Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tazarotenic Acid Sulfoxide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17NO3S/c1-19(2)9-10-24(23)17-8-4-13(11-16(17)19)3-6-15-7-5-14(12-20-15)18(21)22/h4-5,7-8,11-12H,9-10H2,1-2H3,(H,21,22) |
| Formel vikt | 339.0929 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?