Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tazemetostat |
| CAS | 1403254-99-8 |
| Synonym | EPZ-6438 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C34H44N4O4 |
| Formel vikt | 572.75 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tazemetostat
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Tazemetostat