Läs mer
Tazobactam, 94 %
Beskrivning
Tazobactam är ett läkemedel som används tillsammans med betalaktamaskänsliga penicilliner för att behandla infektioner orsakade av betalaktamasproducerande organismer. Det fungerar som en betalaktamashämmare. Det används i kombination med piperacillin för att bredda spektrumet av piperacillin antibakteriell verkan. Det används som antibiotikum vid behandling av nosokomial lunginflammation orsakad av Pseudomonas aeruginosa.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tazobactam |
| CAS | 89786-04-9 |
| Smältpunkt | 115 °C till 145 °C |
| Kokpunkt | 77 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Förpackning | Plastflaska |
| Molekylformel | C10H12N4O5S |
| MDL-nummer | MFCD00917472 MFCD00867002 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | tazobactam, tazobactam acid, tazobactamum, zosyn, unii-se10g96m8w, ytr-830h, ytr 830h, chembl404, ytr830h, 2s,3s,5r-3-methyl-7-oxo-3-1h-1,2,3-triazol-1-ylmethyl-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Tazobactam
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tazobactam
RUO– Endast forskningsanvändning