missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tazobactam Diphenylmethyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 17983966
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983966 25 mg
17954406 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17983966 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0989.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Tazobactam Diphenylmethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tazobactam Diphenylmethyl Ester
CAS 89789-07-1
Analyt- eller komponentnamn Tazobactam Diphenylmethyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H22 N4 O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2S,3S,5R)-3-Methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid diphenylmethyl ester 4,4-dioxide, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-, diphenylmethyl ester, 4,4-dioxide, [2S-(2α,3β,5α)]-, 1H-1,2,3-Triazole, 4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid deriv., Tazobactam diphenylmethyl ester
InChI formel InChI=1S/C23H22N4O5S/c1-23(15-26-13-12-24-25-26)21(27-18(28)14-19(27)33(23,30)31)22(29)32-20(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-13,19-21H,14-15H2,1H3/t19-,21+,23+/m1/s1
LEDER C[C@]1(Cn2ccnn2)[C@@H](N3[C@@H](CC3=O)S1(=O)=O)C(=O)OC(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC-namn benzhydryl (2S,3S,5R)-3-methyl-4,4,7-trioxo-3-(triazol-1-ylmethyl)-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 466.51
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 466.1311 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.