missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tazobactam, LoGiCal

Produktkod. 30460430
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460430 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460430 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0989.00

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tazobactam
CAS 89786-04-9
Analyt- eller komponentnamn Tazobactam
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 N4 O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-, 4,4-dioxide, (2S,3S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-, 4,4-dioxide, [2S-(2α,3β,5α)]-, 1H-1,2,3-Triazole, 4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid deriv., CL 298741, YTR 830H
InChI formel InChI=1S/C10H12N4O5S/c1-10(5-13-3-2-11-12-13)8(9(16)17)14-6(15)4-7(14)20(10,18)19/h2-3,7-8H,4-5H2,1H3,(H,16,17)/t7-,8+,10+/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER C([C@@]1(C)[C@H](C(O)=O)N2[C@](S1(=O)=O)(CC2=O)[H])N3C=CN=N3
IUPAC-namn (2S,3S,5R)-3-metyl-4,4,7-trioxo-3-(triazol-1-ylmetyl)-4λ^{6}-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 300.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 300,0528 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.