Läs mer
Tazobactam, MedChemExpress
Produktkod. 16451456
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16451456 200 mg
16448756 100 mg
16432276 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16451456 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1418
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Tazobactam (CL-298741) is a potent β-lactamases inhibitor and penicillin antibiotic. Tazobactam has antibacterial activity. Tazobactam can be used for pneumonia research.
Tazobactam (CL-298741) is a potent β-lactamases inhibitor and penicillin antibiotic. Tazobactam has antibacterial activity. Tazobactam can be used for pneumonia research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tazobactam
Fysisk form Powder
CAS 89786-04-9
Färg White
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12N4O5S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym CL-298741 YTR-830H
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (166.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.33 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C([C@@H]([C@@](CN1N=NC=C1)(C)S([C@]2([H])C3)(=O)=O)N2C3=O)O
Molekylvikt (g/mol) 300.29
Formel vikt 300.29
Procent renhet 98.0%