Läs mer
Tazobactam natriumsalt, TRC
Produktkod. 30422008
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30422008 1 g
1 options
Produktkod. 30422008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT0101001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tazobactam Sodium Salt
CAS 89785-84-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 H11 N4 O5 S . Na
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-','4,4-dioxide','sodium salt (1:1)','(2S,3S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-','4,4-dioxide','sodium salt','(2S,3S,5R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-','4,4-dioxide','sodium salt','[2S-(2α,3β,5α)]-, 1H-1,2,3-Triazole','4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid deriv., CL 307579, Tazobactam sodium, Tazobactam sodium salt, YTR 830, (2S,3S,5R)-3-Methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide sodium salt
InChI formel InChI=1S/C10H12N4O5S.Na/c1-10(5-13-3-2-11-12-13)8(9(16)17)14-6(15)4-7(14)20(10,18)19;/h2-3,7-8H,4-5H2,1H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/t7-,8+,10+;/m1./s1
LEDER [Na+].C[C@]1(Cn2ccnn2)[C@@H](N3[C@@H](CC3=O)S1(=O)=O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; (2S,3S,5R)-3-metyl-4,4,7-trioxo-3-(triazol-1-ylmetyl)-4λ^{6}-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 322.27
Formel vikt 322.0348