Läs mer
Tazobactam natriumsalt, TRC
Produktkod. 30426605
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426605 50 mg
30411729 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30426605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT01010050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tazobactam Sodium Salt
CAS 89785-84-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 H11 N4 O5 S . Na
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-','4,4-dioxide','sodium salt (1:1)','(2S,3S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-','4,4-dioxide','sodium salt','(2S,3S,5R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-','4,4-dioxide','sodium salt','[2S-(2α,3β,5α)]-, 1H-1,2,3-Triazole','4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid deriv., CL 307579, Tazobactam sodium, Tazobactam sodium salt, YTR 830, (2S,3S,5R)-3-Methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide sodium salt
InChI formel InChI=1S/C10H12N4O5S.Na/c1-10(5-13-3-2-11-12-13)8(9(16)17)14-6(15)4-7(14)20(10,18)19;/h2-3,7-8H,4-5H2,1H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/t7-,8+,10+;/m1./s1
LEDER [Na+].C[C@]1(Cn2ccnn2)[C@@H](N3[C@@H](CC3=O)S1(=O)=O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; (2S,3S,5R)-3-metyl-4,4,7-trioxo-3-(triazol-1-ylmetyl)-4λ^{6}-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 322.27
Formel vikt 322.0348