Läs mer
Tazobactamnatrium
Beskrivning
Tazobactamnatrium är en beta-Lactamashämmare som används i studier om penicillinashämmande och beta-laktamantibiotika för att förstärka deras effekt. Det fungerar som en antibakteriell penicillinderivat som hämmar verkan hos bakteriella betalaktamaser.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tazobactam sodium |
| Smältpunkt | 140 °C till 147 °C |
| Kokpunkt | 77 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Löslig i vatten och metanol. |
| Formel vikt | 322.27 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning