missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ TB 21007

Beskrivning
GABAA receptor inverse agonist selective for the α5-subtype (Ki values are 1.6, 16, 20 and 20 nM for α5, α2, α1 and α3 subtypes respectively). Brain penetrant; enhances cognitive performance in rats in the delayed matching-to-place morris water maze test following i.p. administration.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TB 21007 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 339.5 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.486 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?