Läs mer
TB5, MedChemExpress
Beskrivning
TB5 is a potent, selective and reversible inhibitor of hMAO-B with a Ki value of 0.11±0.01 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TB5 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 948841-07-4 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H14BrNOS |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (42.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(Br)S1)/C=C/C2=CC=C(N(C)C)C=C2 |
| Visa mer |