Läs mer
MedChemExpress TB500
Produktkod. 16473986
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16473986 25 mg
1 options
Produktkod. 16473986 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0170
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress TB500 is a synthetic version of an active region of thymosin β4. TB500 is claimed to promote endothelial cell differentiation, angiogenesis in dermal tissues, keratinocyte migration, collagen deposition and decrease inflammation.
Specifikationer
Renhet 98.0%
CAS 885340-08-9
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvikt (g/mol) 889.01 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 250 mg/mL (281.21 mM∣Need ultrasonic)