Läs mer
TBA-354, MedChemExpress
Produktkod. 16485198
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485198 10 mg
16447927 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16485198 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12485
MedChemExpress TBA-354 is a potent anti-tuberculosis compound; maintains activity against Mycobacterium tuberculosis H37Rv isogenic monoresistant strains.
TBA-354 is a potent anti-tuberculosis compound
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TBA-354
CAS 1257426-19-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H15F3N4O5
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (105.42 mM)
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=C(C2=CC=C(CO[C@H]3CN4C(OC3)=NC([N+]([O-])=O)=C4)C=N2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 436.34
Formel vikt 436.34
Procent renhet 98.29%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation