Läs mer
TBA-7371, MedChemExpress
Produktkod. 16487696
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16487696 100 mg
16470348 5 mg
16437888 10 mg
16413837 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16487696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19750
MedChemExpress TBA-7371 is a potent, noncovalent DprE1 inhibitor. TBA-7371 has potent antitubercular activity .
TBA-7371 is a potent, noncovalent DprE1 inhibitor. TBA-7371 has potent antitubercular activity .
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TBA-7371
CAS 1494675-86-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H21N5O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (70.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CN(CC2=NC=NC(OC)=C2C)C3=CC(C)=CN=C31)NCCO
Molekylvikt (g/mol) 355.39
Formel vikt 355.39
Procent renhet 99.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation