Läs mer
TBB, MedChemExpress
Beskrivning
TBB is a cell-permeable and ATP-competitive CK2 inhibitor with an IC50 of 0.15 μM for rat liver CK2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TBB |
| CAS | 17374-26-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6HBr4N3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | NSC 231634 Casein Kinase II Inhibitor I |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.04 mM) |
| LEDER | BrC1=C2C(NN=N2)=C(Br)C(Br)=C1Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.71 |
| Visa mer |